DWK885300-0000
KIMBLE® Dounce tissue grinder set
capacity (0.5 mL)
Synonim(y):
Homogenizator tkanek, Młynek do chusteczek KIMBLE
About This Item
Kod UNSPSC:
41101703
NACRES:
NB.74
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
opakowanie
case of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Kimble® 885300-0000
pojemność
(0.5 mL)
Opis ogólny
Rozdrabniacze tkankowe Dounce All-Glass przeznaczone do pracy z komórkami, w których jądro pozostaje nienaruszone po homogenizacji
- Całkowicie szklane
- Dwa tłuczki są dostarczane z każdym kompletnym urządzeniem
- Tłuczek o dużym prześwicie służy do wstępnego rozdrabniania próbki
- Tłuczek o małym prześwicie służy do formowania końcowego homogenatu.
- Komponenty zamienne są dostępne i w pełni wymienne
- Wykonane z 33-warstwowego szkła borokrzemowego o niskiej ekstrakcji, zgodnego z wymogami USP Typ 1 i ASTM E438, Typ 1, Klasa A
Informacje prawne
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)