ERMBF410AP
Soya Bean GMO Standard GTS 40-3-2
0% GTS 40-3-2, ERM®, certified reference material
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
agency
ERM®
jakość
0% GTS 40-3-2
producent / nazwa handlowa
JRC
Zastosowanie
food and beverages
Format
matrix material
temp. przechowywania
2-8°C
Komentarz do analizy
Więcej informacji można znaleźć na stronie:https://crm.jrc.ec.europa.eu/p/q/ERM-BF410AP/ERM-BF410ap-GTS-40-3-2-SOYA-BEAN-blank/ERM-BF410ap.
Informacje prawne
ERM is a registered trademark of European Commission
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
ERMBF410AP-1EA |