Kluczowe dokumenty
ERMBF417D
Maize GMO Standard MON 863 x MON 810
for the detection of GMO Maize (MON 863 × MON 810) with PCR
Synonim(y):
GMO Maize Powder Standard 0% MON 863 x MON 810
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
linia produktu
BioChemika
jakość
for the detection of GMO Maize (MON 863 × MON 810) with PCR
skład
genetically modified MON 863 × MON 810 maize, 9.9%
producent / nazwa handlowa
JRC
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Format
matrix material
temp. przechowywania
2-8°C
Komentarz do analizy
For more information please see:
ERMBF417D
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3