D2205000
Dimetindene maleate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
N,N-dimetylo-2-{3-[(RS)-1-(pirydyno-2-ylo)etylo]-1H-inden-2-ylo}etanamino-(Z)-butendioat
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
dimetindene
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
N(CCC1=C(c3c(cccc3)C1)C(C)c2ncccc2)(C)C.OC(=O)\C=C/C(=O)O
InChI
1S/C20H24N2.C4H4O4/c1-15(19-10-6-7-12-21-19)20-17(11-13-22(2)3)14-16-8-4-5-9-18(16)20;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-10,12,15H,11,13-14H2,1-3H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
Klucz InChI
SWECWXGUJQLXJF-BTJKTKAUSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)