CCW4710
Slanetz and Bartley Agar Plates
Differential selective medium for the detection and enumeration of enterococci according to ISO Standard, suitable for microbiology
Synonim(y):
Enterococcus Selective Agar, Slanetz and Bartley Agar Plates | 55 mm plates
About This Item
Polecane produkty
agency
ISO 11133
Poziom jakości
Formularz
solid
okres trwałości
6 mo. (Expiry date on the label)
Właściwości
ready-to-use
skład
agar, 12.0 g/L
dipotassium phosphate, 4.00 g/L
D(+)-glucose, 2.00 g/L
sodium azide, 0.40 g/L
tryptose, 20.0 g/L
TTC, 0.10 g/L
yeast extract, 5.00 g/L
opakowanie
box of 30 plates
warunki przechowywania
(Store dry and tightly closed)
Parametry
9 mL filling volume
śr. płytki
55 mm
kolor
light amber to pale pink
pH
7.2±0.1 (25 °C)
Zastosowanie
food and beverages
microbiology
temp. przechowywania
2-25°C
przydatność
Enterococcus spp.
Opis ogólny
Zastosowanie
Komponenty
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)