Kluczowe dokumenty
1.46765
Millipore
ReadyPlate 55 Slanetz&Bartley ISO 7899
for Enterococcus spp., suitable for filtration, diam. 55 mm, box of 20 plates
About This Item
Kod UNSPSC:
41106217
NACRES:
NA.74
agency
ISO 7899
linia produktu
ReadyPlate
Formularz
plate (ready-to-use)
Właściwości
ready-to-use
opakowanie
box of 20 plates
Średnica
55 mm
Zastosowanie
filtration
food and beverages
microbiology
temp. przechowywania
15-25°C
przydatność
Enterococcus spp.
Opis ogólny
Zastosowanie: Wykrywanie i oznaczanie liczby enterokoków jelitowych w wodzie, Metoda filtracji membranowej
Opakowanie: Płytka 55 mm (20 płytek w pudełku)
Synonim: m-Enterococcus Agar wg Slanetz i Bartley, Enterococcus Selective Agar
Informacje prawne
READYPLATE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2