1.05289
Agar SLANETZ i BARTLEY (baza)
acc. ISO 7899 GranuCult
Synonim(y):
Filtracja membranowa Agar selektywny dla enterokoków
About This Item
Polecane produkty
agency
according to ISO
Poziom jakości
Formularz
medium granules (dehydrated (DCM))
producent / nazwa handlowa
GranuCult®
metody
microbiological culture: suitable
pH
7.2 (35 °C, 41 g/L in H2O)
rozpuszczalność
41.5 g/L
gęstość nasypowa
580 kg/m3
Zastosowanie
food and beverages
microbiology
temp. przechowywania
15-25°C
przydatność
Enterococcus spp.
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Przypis
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Informacje prawne
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3