Key Documents
06105
Bile esculin azide agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Synonim(y):
Enterococcus Selective Agar
About This Item
Polecane produkty
sterylność
non-sterile
Poziom jakości
Postać
powder
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
skład
agar, 15.0 g/L
beef extract, 5.0 g/L
casein enzymic hydrolysate, 17.0 g/L
esculin, 1.0 g/L
ferric ammonium citrate, 0.5 g/L
oxgall, 10.0 g/L
proteose peptone, 3.0 g/L
sodium azide, 0.15 g/L
sodium chloride, 5.0 g/L
producent / nazwa handlowa
NutriSelect® Plus
metody
microbe id | specific enzyme detection: suitable
Zastosowanie
clinical testing
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
przydatność
selective and differential for Enterococcus spp.
selective and differential for Streptococcus spp.
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Uwaga dotycząca przygotowania
Przypis
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Informacje prawne
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Streptococci- Overview of Detection, Identification, Differentiation and Cultivation Techniques