56921
Strep B ChromoSelect Selective Agar Base
NutriSelect® Plus, suitable for microbiology
About This Item
Kod UNSPSC:
41171606
NACRES:
NA.85
Polecane produkty
sterylność
non-sterile
Poziom jakości
Formularz
powder
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
skład
agar, 15.0 g/L
buffers, 2.5 g/L
chromogenic mixture, 2.54 g/L
protein hydrolysate, 17.5 g/L
selective agents, 0.110 g/L
producent / nazwa handlowa
NutriSelect® Plus
pH końcowe
7.3±0.2 (25 °C)
Zastosowanie
clinical testing
veterinary
microbiology
temp. przechowywania
2-8°C
przydatność
Streptococcus spp.
Zastosowanie
Podłoże Strep B ChromoSelect Selective Agar Base jest zalecane do selektywnej izolacji paciorkowców grupy B.
Uwaga dotycząca przygotowania
Zawiesić 37,65 gramów w 1000 ml wody destylowanej. Podgrzać do wrzenia w celu całkowitego rozpuszczenia pożywki. NIE AUTOKLAWOWAĆ. Schłodzić do temperatury 45-50°C i aseptycznie dodać uwodnioną zawartość jednej fiolki Strep B ChromoSelect Selective Supplement (nr kat. 92650). Dobrze wymieszać i przelać do sterylnych płytek Petriego.
Przypis
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Informacje prawne
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
MMWR. Recommendations and reports : Morbidity and mortality weekly report. Recommendations and reports, 45(RR-7), 1-24 (1996-05-31)
Group B streptococcus is a leading cause of serious neonatal infection. Most neonatal GBS infections can be prevented through the use of intrapartum antimicrobial prophylaxis in women who are at increased risk for transmitting the infection to their newborns. However
B F Anthony et al.
The Journal of infectious diseases, 137(5), 524-530 (1978-05-01)
A longitudinal, three-year study of the epidemiology of group B Streptococcus was conducted with repeated (four to 11) observations of 382 patients followed through pregnancy, delivery, and the postpartum period. Group B streptococci (2.3% of which were nonhemolytic) were isolated
Murray, P.R., E.J. Baron, J.H. Jorgensen, M.A. Pfaller, and R. H. Yolken (Eds.)
Manual of Clinical Microbiology (2003)