Kluczowe dokumenty
92650
Millipore
Strep B ChromoSelect Selective Supplement
suitable for microbiology
About This Item
Kod UNSPSC:
41171614
NACRES:
NB.21
sterylność
sterile
Poziom jakości
Formularz
powder
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
Zastosowanie
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
temp. przechowywania
2-8°C
przydatność
Streptococcus spp.
Zastosowanie
Suplement antybiotykowy zalecany do selektywnej izolacji paciorkowców grupy B z próbek klinicznych.
Komponenty
Composition:
(per vial sufficient for 1000 ml medium)
Colistin 10mg
Nalidixic acid 10mg
Gentamicin 2mg
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)