Kluczowe dokumenty
WHA67532504
Whatman® Puradisc 25 syringe filters
0.45 μm, nylon, 1000/pk
Synonim(y):
Whatman filter, Whatman filters, Z744484, disposable syringe filters
About This Item
Kod UNSPSC:
41104922
NACRES:
NB.24
Materiały
Nylon membrane
polypropylene housing
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 1000
producent / nazwa handlowa
Whatman 6753-2504
Whatman Article No. 28420254 (US reference)
Średnica
25 mm
powierzchnia filtracyjna
4.2 cm2
pojemność
≤100 mL
wielkość porów
0.45 μm
dopasowywanie
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
Opis ogólny
Niesterylne filtry strzykawkowe Whatman Puradisc z nylonową membraną łączą najwyższą jakość z ekonomiczną wydajnością.
Filtry strzykawkowe Puradisc są przeznaczone do szerokiej gamy typów próbek i zastosowań, w tym do elektroforezy kapilarnej, preparatów biologicznych, filtracji białek i przygotowywania próbek do spektroskopii UV. Różne media membranowe Puradisc obsługują różne rozpuszczalniki i związki chemiczne.
Opcje nylonowychfiltrów membranowych
Nylonowe filtry membranowe są hydrofilowe, elastyczne, odporne na rozdarcia i autoklawowalne. Są odporne na szereg rozpuszczalników organicznych i odpowiednie do stosowania z próbkami o wysokim pH. Nylon wiąże białka, przez co nie nadaje się do zastosowań związanych z odzyskiwaniem białek.
Puradisc jest dostępny z następującymi materiałami membran: regenerowana celuloza (RC), azotan celulozy, nylon, politetrafluoroetylen (PTFE), polieterosulfon (PES), polipropylen, polifluorek winylidenu (PVDF) i octan celulozy.
Cechy i korzyści
  • Osiem różnych opcji materiałowych
  • Wybór filtrów strzykawkowych o średnicy 4 mm, 13 mm i 30 mm w zależności od objętości próbki
  • Zakres rozmiarów porów do zatrzymywania różnych cząstek
  • Opcjonalne sterylne opakowanie typu blister klasy medycznej
  • Opcjonalny format końcówki z rurką do dokładnego dozowania do mikro-fiolek
Przydatność
Suitable for filtration of biological and HPLC samples.
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)