C2174000
Cilazapril
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Cilazapril monohydrate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
cilazapril
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
N21N(CCC[C@H]2C(=O)O)CCC[C@@H](C1=O)N[C@@H](CCc3ccccc3)C(=O)OCC.O
InChI
1S/C22H31N3O5.H2O/c1-2-30-22(29)18(13-12-16-8-4-3-5-9-16)23-17-10-6-14-24-15-7-11-19(21(27)28)25(24)20(17)26;/h3-5,8-9,17-19,23H,2,6-7,10-15H2,1H3,(H,27,28);1H2/t17-,18-,19-;/m0./s1
Klucz InChI
JQRZBPFGBRIWSN-YOTVLOEGSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)