Kluczowe dokumenty
902853
Metoprolol acid
≥95%
Synonim(y):
4-(2-Hydroxy-3-isopropylaminopropoxy)phenylacetic acid, 4-[2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]benzeneacetic acid, Atenolol acid, Atenolol impurity G (EP), H 117/04, SL 77-010
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥95%
Formularz
powder or crystals
grupa funkcyjna
amine
carboxylic acid
hydroxyl
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
N(C(C)C)CC(O)COc1ccc(cc1)CC(=O)O
InChI
1S/C14H21NO4/c1-10(2)15-8-12(16)9-19-13-5-3-11(4-6-13)7-14(17)18/h3-6,10,12,15-16H,7-9H2,1-2H3,(H,17,18)
Klucz InChI
PUQIRTNPJRFRCZ-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)