Merck
A1340000
Atenolol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
(±)-4-[2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]benzeneacetamide, 4-[2′-Hydroxy-3′-(isopropylamino)propoxy]phenylacetamide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H22N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
266.34
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
atenolol
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)NCC(O)COc1ccc(CC(N)=O)cc1
InChI
1S/C14H22N2O3/c1-10(2)16-8-12(17)9-19-13-5-3-11(4-6-13)7-14(15)18/h3-6,10,12,16-17H,7-9H2,1-2H3,(H2,15,18)
Klucz InChI
METKIMKYRPQLGS-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... ADRB1(153)
Opis ogólny
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej. W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Zastosowanie
Atenolol EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sripal Bangalore et al.
The American journal of medicine, 127(10), 939-953 (2014-06-15)
Debate exists about the efficacy of β-blockers in myocardial infarction and their required duration of usage in contemporary practice. We conducted a MEDLINE/EMBASE/CENTRAL search for randomized trials evaluating β-blockers in myocardial infarction enrolling at least 100 patients. The primary outcome
Ronald V Lacro et al.
The New England journal of medicine, 371(22), 2061-2071 (2014-11-19)
Aortic-root dissection is the leading cause of death in Marfan's syndrome. Studies suggest that with regard to slowing aortic-root enlargement, losartan may be more effective than beta-blockers, the current standard therapy in most centers. We conducted a randomized trial comparing
H Sakurai et al.
Japanese circulation journal, 64(11), 893-896 (2000-12-08)
Cardiogenic shock developed in a 72-year-old Japanese woman during combination therapy with verapamil and atenolol for recurrent supraventricular arrhythmia. She had coronary atherosclerosis, liver cirrhosis and bradycardia-tachycardia syndrome. Despite of the high-dose catecholamines and counterpulsation, she progressively deteriorated. Bolus administration
Atenolol: pharmacokinetic/dynamic aspects of comparative developmental toxicity.
Sonia A Tabacova et al.
Reproductive toxicology (Elmsford, N.Y.), 16(1), 1-7 (2002-04-06)
Laura M Kuyper et al.
The Canadian journal of cardiology, 30(5 Suppl), S47-S53 (2014-04-23)
Previous reviews have shown that β-blocker use for the treatment of hypertension without compelling indications was associated with increased risk of stroke in the elderly. It remains unclear whether this increased risk was driven by the type of β-blocker. We
Produkty
Płytki TLC z żelem krzemionkowym i gipsem jako spoiwem, zgodne z Farmakopeą Międzynarodową, do identyfikacji atenololu i chlortalidonu w tabletkach.