Kluczowe dokumenty
BP161
Fluocortolone hexanoate
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonim(y):
(6α,11β,16α)-6-Fluoro-11-hydroxy-16-methyl-21-[(1-oxohexyl)oxy]pregna-1,4-diene-3,20-dione
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H39FO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
474.60
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
fluocortolone
Formularz
crystalline powder
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
BP
Zastosowanie
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
F[C@H]1C[C@@H]2[C@@H]([C@@]4(C1=CC(=O)C=C4)C)[C@H](C[C@]3([C@H]2C[C@H]([C@@H]3C(=O)COC(=O)CCCCC)C)C)O
InChI
1S/C28H39FO5/c1-5-6-7-8-24(33)34-15-23(32)25-16(2)11-19-18-13-21(29)20-12-17(30)9-10-27(20,3)26(18)22(31)14-28(19,25)4/h9-10,12,16,18-19,21-22,25-26,31H,5-8,11,13-15H2,1-4H3/t16-,18+,19+,21+,22+,25-,26-,27+,28+/m1/s1
Klucz InChI
WHZRCUIISKRTJL-YTZKRAOUSA-N
Opis ogólny
Niniejszy produkt jest dostarczany w postaci określonej przez Farmakopeę, która go wydała. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i wszelkie ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei, która je wydała. Więcej informacji i pomocy można uzyskać na stronie internetowej Farmakopei, która je wydała.
Zastosowanie
Heksanian fluokortolonu BP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Brytyjskiej.
Opakowanie
Ilość jednostkowa: 50 mg. Zastrzega się możliwość zmian. Produkt jest dostarczany zgodnie z Farmakopeą Brytyjską. Aktualna ilość jednostkowa znajduje się na stronie British Pharmacopoeia.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)