Merck
BP1115
Bicalutamide
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonim(y):
Bicalutamide (CDX), Casodex, Cosudex, N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[(4-fluorophenyl)sulfonyl]-2-hydroxy-2-methylpropanamide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H14F4N2O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
430.37
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
bicalutamide
Formularz
solid
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
BP
Zastosowanie
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(O)(CS(=O)(=O)c1ccc(F)cc1)C(=O)Nc2ccc(C#N)c(c2)C(F)(F)F
InChI
1S/C18H14F4N2O4S/c1-17(26,10-29(27,28)14-6-3-12(19)4-7-14)16(25)24-13-5-2-11(9-23)15(8-13)18(20,21)22/h2-8,26H,10H2,1H3,(H,24,25)
Klucz InChI
LKJPYSCBVHEWIU-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... AR(367)
Opis ogólny
Niniejszy produkt jest dostarczany w postaci określonej przez Farmakopeę, która go wydała. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i wszelkie ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei, która je wydała. W celu uzyskania dalszych informacji i wsparcia należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Zastosowanie
Bicalutamide BP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Brytyjskiej.
Używany również w monografiach takich jak
  • :Bicalutamide Tablets
  • Działania biochem./fizjol.
    Bicalutamide (CDX) is a non-steriodal Androgen Receptor (AR) Antagonist and a pure antiandrogen.
    Bicalutamide (CDX) is a non-steriodal Androgen Receptor (AR) antagonist and a pure antiandrogen. It acts via balancing histone acetylation/deacetylation and recruitment of coregulators. Bicalutamide (CDX) abolishes androgen-mediated expression. For example, MMP13 upregulation in prostate cancer, PLZF (promyelocytic leukemia zinc finger protein), and GADD45γ (growth arrest and DNA damage inducible, gamma). Bicalutamide (CDX) is inhibited by non-genomic, transcription-independent stimulation of PI3K/AKT phosphorylation by androgens.
    Opakowanie
    Ilość jednostkowa: 100 mg. Zastrzega się możliwość zmian. Produkt jest dostarczany zgodnie z Farmakopeą Brytyjską. Aktualna ilość jednostkowa znajduje się na stronie British Pharmacopoeia.
    Inne uwagi
    Sales restrictions may apply.
    Piktogramy
    Health hazardEnvironment
    Hasło ostrzegawcze
    Danger
    Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
    Zwroty wskazujące środki ostrożności
    Klasyfikacja zagrożeń
    Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 1B
    Kod klasy składowania
    6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
    Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
    WGK 3
    Not applicable
    Wybierz jedną z najnowszych wersji:
    Certyfikaty analizy (CoA)