Merck
Y0001448
Bicalutamide for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Bicalutamide (CDX), Casodex, Cosudex, N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[(4-fluorophenyl)sulfonyl]-2-hydroxy-2-methylpropanamide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H14F4N2O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
430.37
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
bicalutamide
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(O)(CS(=O)(=O)c1ccc(F)cc1)C(=O)Nc2ccc(C#N)c(c2)C(F)(F)F
InChI
1S/C18H14F4N2O4S/c1-17(26,10-29(27,28)14-6-3-12(19)4-7-14)16(25)24-13-5-2-11(9-23)15(8-13)18(20,21)22/h2-8,26H,10H2,1H3,(H,24,25)
Klucz InChI
LKJPYSCBVHEWIU-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... AR(367)
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Bicalutamide for system suitability EP Wzorzec referencyjny, przeznaczony do stosowania wyłącznie w badaniach laboratoryjnych zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Działania biochem./fizjol.
Bicalutamide (CDX) is a non-steriodal Androgen Receptor (AR) Antagonist and a pure antiandrogen.
Bicalutamide (CDX) is a non-steriodal Androgen Receptor (AR) antagonist and a pure antiandrogen. It acts via balancing histone acetylation/deacetylation and recruitment of coregulators. Bicalutamide (CDX) abolishes androgen-mediated expression. For example, MMP13 upregulation in prostate cancer, PLZF (promyelocytic leukemia zinc finger protein), and GADD45γ (growth arrest and DNA damage inducible, gamma). Bicalutamide (CDX) is inhibited by non-genomic, transcription-independent stimulation of PI3K/AKT phosphorylation by androgens.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Health hazardEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Keri Wellington et al.
Drugs, 66(6), 837-850 (2006-05-19)
Bicalutamide (Casodex) is a competitive androgen receptor antagonist that inactivates androgen-regulated prostate cell growth and function, leading to cell apoptosis and inhibition of prostate cancer growth. It is administered orally as a once-daily dose. In the EU and a number
Bicalutamide ('Casodex') development: from theory to therapy.
G J Kolvenbag et al.
The cancer journal from Scientific American, 3(4), 192-203 (1997-07-01)
Ian D Cockshott
Clinical pharmacokinetics, 43(13), 855-878 (2004-10-29)
Bicalutamide is a nonsteroidal pure antiandrogen given at a dosage of 150 mg once daily as monotherapy for the treatment of early (localised or locally advanced) nonmetastatic prostate cancer. It is used at a dosage of 50 mg once daily
J Anderson
Hospital medicine (London, England : 1998), 61(9), 660-663 (2000-10-26)
In men with locally advanced prostate cancer, bicalutamide 150 mg monotherapy provides a similar disease outcome to medical or surgical castration. However, castration is associated with loss of sexual interest and function, decreased energy and an increased risk of osteoporotic
K L Goa et al.
Drugs & aging, 12(5), 401-422 (1998-06-02)
Bicalutamide is a nonsteroidal antiandrogen with a long elimination half-life (t1/2) that permits once-daily administration. When combined with a gonadorelin (gonadotrophin releasing hormone; GnRH) agonist in maximum androgen blockade (MAB) regimens, bicalutamide 50 mg once daily is at least as