Merck
A0496000
Aminoglutethimide
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
DL-Aminoglutethimide, 3-(4-Aminophenyl)-3-ethyl-2,6-piperidinedione, 3-(p-Aminophenyl)-3-ethylpiperidine-2,6-dione
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H16N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
232.28
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
aminoglutethimide
producent / nazwa handlowa
EDQM
mp
152-154 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCC1(CCC(=O)NC1=O)c2ccc(N)cc2
InChI
1S/C13H16N2O2/c1-2-13(8-7-11(16)15-12(13)17)9-3-5-10(14)6-4-9/h3-6H,2,7-8,14H2,1H3,(H,15,16,17)
Klucz InChI
ROBVIMPUHSLWNV-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
Opis ogólny
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej. W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Zastosowanie
Aminoglutetymid EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Działania biochem./fizjol.
DL-aminoglutetymid jest pochodną uspokajającego glutetymidu. Pierwotnie wprowadzony jako lek przeciwdrgawkowy, okazał się powodować niewydolność nadnerczy. Blokuje steroidogenezę nadnerczy poprzez hamowanie enzymatycznej konwersji cholesterolu do pregnenolonu. Blokuje również obwodową konwersję (aromatyzację) androgennych prekursorów do estrogenów. Izomer D jest 30 razy silniejszy w hamowaniu aktywności aromatazy, podczas gdy izomer L jest silniejszy w hamowaniu rozszczepiania łańcucha bocznego cholesterolu (steroidogenezy).
Derivative of the sedative glutethimide. Originally introduced as an anticonvulsant, it was found to cause adrenal insufficiency. Blocks adrenal steroidogenesis by inhibiting the enzymatic conversion of cholesterol to pregnenolone.
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
E Samojlik et al.
The Journal of clinical investigation, 65(3), 602-612 (1980-03-01)
We evaluated the comparative effects of aminoglutethimide (AG) on androgen and estrogen levels estrone ([E1], estradiol [E2], plasma dehydroepiandrosterone-sulfate [DHEA-S], testosterone [T], dihydrotestosterone [DHT], delta 4-androstenedione [delta 4-A]), follicle-stimulating hormone (FSH), luteinizing hormone (LH), and prolactin in postmenopausal patients with
A L Harris
Breast cancer research and treatment, 6(3), 201-211 (1985-01-01)
Could aminoglutethimide replace adrenalectomy? This question has already been answered in clinical practice in the United Kingdom, for surgical adrenalectomy has declined markedly in frequency as new hormonal therapy has appeared. An optimal assessment of an endocrine therapy can only
R J Santen et al.
Pharmacotherapy, 1(2), 95-120 (1981-09-01)
Aminoglutethimide blocks several cytochrome P-450 mediated steroid hydroxylation steps, including those required for conversion of cholesterol to pregnenolone and for the aromatization of androgens to estrogens. Through these actions it blocks adrenal steroidogenesis and the production of estrogens in extraglandular
M Cikes
Schweizerische medizinische Wochenschrift, 113(11), 382-391 (1983-03-19)
The clinical profile of aminoglutethimide (AG), an amino derivative of the hypnotic agent glutethimide, is described. AG suppresses estrogen formation in postmenopausal women by its inhibitory effect on steroid synthesis in the adrenal glands as well as in the peripheral
Adrenocortical steroidogenesis and aminoglutethimide I. Biomedical studies.
Y Touitou et al.
Biomedicine / [publiee pour l'A.A.I.C.I.G.], 18(3), 185-191 (1973-05-01)