Merck
90935
Supelco
Atrazine
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
2-Chloro-4-ethylamino-6-isopropylamino-1,3,5-triazine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H14ClN5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
215.68
Beilstein:
612020
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Format
neat
ciąg SMILES
CCNc1nc(Cl)nc(NC(C)C)n1
InChI
1S/C8H14ClN5/c1-4-10-7-12-6(9)13-8(14-7)11-5(2)3/h5H,4H2,1-3H3,(H2,10,11,12,13,14)
Klucz InChI
MXWJVTOOROXGIU-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Atrazyna jest powszechnie stosowanym herbicydem, który należy do klasy herbicydów triazynowych.
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034. Ten CRM jest identyfikowalny z materiałem pierwotnym z NMI, np. NIST lub NMIJ.
Certyfikowana zawartość za pomocą ilościowego NMR wraz z niepewnością i datą ważności są podane na certyfikacie.
Pobierz certyfikat na stronie: http://www.sigma-aldrich.com.
Zastosowanie
Atrazyna może być stosowana jako wzorzec odniesienia w badaniach obejmujących biodegradację atrazyny w zanieczyszczonej glebie przy użyciu różnych kategorii bioprzetworzonych materiałów, które następnie można analizować za pomocą wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC).
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
Biodegradation of herbicide (atrazine) in contaminated soil using various bioprocessed materials
Kadian N, et al.
BioTechnology: An Indian Journal, 99, 4642-4647 (2008)
Ecological risk assessment of atrazine in North American surface waters
Solomon.RK, et al.
Environmental Toxicology and Chemistry / Setac, 15, 31-76 (1996)
Hermaphroditic, demasculinized frogs after exposure to the herbicide atrazine at low ecologically relevant doses
Hayes.BT, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 99, 5476-5480 (2002)
Karsten Nödler et al.
Marine pollution bulletin, 70(1-2), 112-118 (2013-03-14)
Despite its EU-wide ban in 2004 the triazine herbicide atrazine (ATR) and its transformation products (TPs) are frequently detected in the aqueous environment. In this study, concentrations of ATR, two of its TPs, and terbuthylazine (TERB) are presented and discussed
Keith R Solomon et al.
Critical reviews in toxicology, 38(9), 721-772 (2008-10-23)
The herbicide atrazine is widely used in agriculture for the production of corn and other crops. Because of its physical and chemical properties, atrazine is found in small concentrations in surface waters--habitats for some species. A number of reports on
Protokoły
HPLC Analysis of Urea, Carbamate, Triazine, Aniline Pesticides on Discovery® C18
Separation of Atrazine-desethyl; Metoxuron; Hexazinone; Simazine; Cyanazine; Methabenzthiazuron; Atrazine; Monolinuron; Diuron; Isoproturon; Metobromuron; Metazachlor; Sebuthylazin; Linuron; Metolachlor