Kluczowe dokumenty
74332
Diazinon-(diethyl-d10)
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
czystość izotopowa
≥95 atom % D
linia produktu
PESTANAL®
Próba
≥97.5% (GC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4978 (lit.)
bp
83-84 °C/0.002 mmHg (lit.)
Zastosowanie
agriculture
environmental
Format
neat
przesunięcie masy
M+10
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])OP(=S)(Oc1cc(C)nc(n1)C(C)C)OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C12H21N2O3PS/c1-6-15-18(19,16-7-2)17-11-8-10(5)13-12(14-11)9(3)4/h8-9H,6-7H2,1-5H3/i1D3,2D3,6D2,7D2
Klucz InChI
FHIVAFMUCKRCQO-HXOHQZFQSA-N
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
112.8 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?