Kluczowe dokumenty
74567
Supelco
Permethrin-(phenoxy-d5)
mixture of cis and trans isomers, PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
Permethrin-d5, [3-(Phenoxy-d5)phenyl]methyl 2,2-dimethyl-3-(2,2-dichlorovinyl)cyclopropanecarboxylate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21D5H15Cl2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
396.32
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
Próba
≥95.0% (sum of isomers, HPLC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
Format
neat
Opis ogólny
Permethrin-(phenoxy-d5) is an isotope labeled analog of the pyrethroid insecticide permethrin, wherein the five phenoxy protons are replaced by deuterium.
Zastosowanie
Isotope-labeled compounds are increasingly used in isotope dilution mass spectrometry (IDMS) for the quantitative analysis of pesticides. The major advantage of using this technique is that the isotope-labeled compounds have nearly the same physical properties as their non-labeled counterpart analogs, and thus show identical behavior during the workup and sample preparation process. This helps in overcoming the problems of matrix effects generally encountered in the usual LC-MS/GC-MS analysis, potentially resulting in biased results. By spiking the sample before workup with its isotope labeled analog, the loss of analyte that leads to matrix effects can be determined and compensated.
Informacje prawne
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 4
1 of 4