A0496020
Aminoglutethimide impurity D
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
3,3′-(Azodi-4,1-phenylene)bis[3-ethyl-2,6-piperidinedione], 3,3′-[Diazenediylbis(4,1-phenylene)]bis(3-ethylpiperidine-2,6-dione), Azoglutethimide
About This Item
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
aminoglutethimide
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)