Kluczowe dokumenty
A0363700
Ambroxol hydrochloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
2-Amino-3,5-dibromo-N-(trans-4-hydroxycyclohexyl)benzylamine
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
ambroxol
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cl.Nc1c(Br)cc(Br)cc1CN[C@@H]2CC[C@@H](O)CC2
InChI
1S/C13H18Br2N2O.ClH/c14-9-5-8(13(16)12(15)6-9)7-17-10-1-3-11(18)4-2-10;/h5-6,10-11,17-18H,1-4,7,16H2;1H/t10-,11-;
Klucz InChI
QNVKOSLOVOTXKF-PFWPSKEQSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)