Merck
938785
Sigma-Aldrich
Sodium tert-butoxide ChemBeads
Synonim(y):
2-metylopropan-2-olan sodu, NaOtBu, T-butanolan sodu, Tert-butanolan sodu, Tert-butylan sodu
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Formularz
solid ()
Poziom jakości
skład
loading of base, 14-16 wt. %
ciąg SMILES
[Na+].CC(C)(C)[O-]
InChI
1S/C4H9O.Na/c1-4(2,3)5;/h1-3H3;/q-1;+1
Klucz InChI
MFRIHAYPQRLWNB-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Tert-butanolan sodu może być stosowany jako bezpieczna i skuteczna alternatywa dla wodorku sodu do sprzęgania hydroksyetyloadeniny z p-toluenosulfonyloksymetanofosfonianem dietylu w celu utworzenia 9-[2-(dietylofosfonometoksy)etylo]adeniny (dietylo-PMEA), która jest kluczowym półproduktem do przygotowania dipiwoksylu adefowiru.
Może być również stosowany:
- W celu ułatwienia sprzęgania halogenków arylowych z pochodnymi benzenu w obecności pochodnej 10-fenantroliny.
- Do aktywacji wstępnych katalizatorów metali przejściowych pierwszego rzędu.
- Jako baza do aminowania chlorków arylowych w obecności nowego prekatalizatora palladacyklicznego.
Do ogólnych zastosowań produkt jest również dostępny w postaci sproszkowanej (359270).
Cechy i korzyści
ChemBeads to szklane kulki pokryte powłoką chemiczną. ChemBeads oferują lepszą płynność i jednorodność chemiczną, idealną do zautomatyzowanego dozowania substancji stałych i eksperymentów o wysokiej przepustowości. Metoda tworzenia ChemBeads nie wykorzystuje żadnych innych substancji chemicznych ani środków powierzchniowo czynnych, umożliwiając użytkownikowi dokładne dozowanie submiligramowych ilości substancji chemicznych.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)