Kluczowe dokumenty
938769
Potassium carbonate ChemBeads
Synonim(y):
K2CO3
About This Item
Polecane produkty
Formularz
solid
Poziom jakości
skład
loading of base, 14-16 wt. %
pH
11-13 (25 °C)
ciąg SMILES
[K+].[K+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2K/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
Klucz InChI
BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
Zastosowanie
Może być stosowany w następujących badaniach:
- Jako odczynnik w syntezie polipodstawionych pochodnych jodobenzenu.
- Jako baza do syntezy homopolimerów i kopolimerów o wysokiej masie cząsteczkowej pochodzących z różnych bisfenoli.
- Jako baza do sprzęgania Suzuki halogenków arylowych z arylowymi kwasami boronowymi.
- Reakcja Hecka styrenu i bromobenzenu. ChemBeads to szklane kulki powlekane chemicznie.
Do ogólnych zastosowań produkt jest również dostępny w postaci sproszkowanej (209619).
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)