Kluczowe dokumenty
937118
Sigma-Aldrich
QPhos Pd G3 ChemBeads
new
Synonim(y):
QPhos G3 Palladacycle ChemBeads, QPhos Palladacycle ChemBeads, [2′-(Amino-κN)[1,1′-bifenylo]-2-yl-κC][1′-[bis(1,1-dimetyloetylo)fosfino]-1,2,3,4,5-pentafenyloferrocen](metanosulfoniano-κO)pallad ChemBeads
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C61H60FeNO3PPdS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1080.44
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Formularz
solid
Poziom jakości
skład
, 4-6 wt. % (loading)
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
ciąg SMILES
O=S(=O)([O-][Pd+2]1([C-]=2C=CC=CC2C=3C=CC=CC3[NH2]1)[P](C(C)(C)C)(C(C)(C)C)[C-]45[CH]6=[CH]7[CH]8=[CH]4[Fe+2]7869%10%11%125C=%13(C=%14C=CC=CC%14)C%12(C=%15C=CC=CC%15)=C%11(C=%16C=CC=CC%16)[C-]%10(C=%17C=CC=CC%17)C%139C=%18C=CC=CC%18)C
InChI
InChI=1S/C35H25.C13H22P.C12H10N.CH4O3S.Fe.Pd/c1-6-16-26(17-7-1)31-32(27-18-8-2-9-19-27)34(29-22-12-4-13-23-29)35(30-24-14-5-15-25-30)33(31)28-20-10-3-11-21-28;1-12(2,3)14(13(4,5)6)11-9-7-8-10-11;13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;1-5(2,3)4;;/h1-25H;7-10H,1-6H3;1-6,8-9H,13H2;1H3,(H,2,3,4);;/q3*-1;;2*+2/p-1
Klucz InChI
NNVAEYGNFLUPRU-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Produkt ChemBeads składający się z ligandu QPhos połączonego z palladacyklem trzeciej generacji Buchwalda. Załadowany w 5% wag. na szklane kulki do stosowania w eksperymentach o wysokiej przepustowości (HTE). QPhos Pd G3 był używany w:
  • Syntezie złożonych molekuł leko-podobnych poprzez sprzężenia Negisihi z wykorzystaniem podejścia wysokoprzepustowego eksperymentowania.[1]
  • Regioselektywnym aryloborowaniu izoprenu przy użyciu kooperatywnej katalizy Pd/Cu.[2]
  • Całkowita synteza fainanoidu A i jego syntetycznych analogów.[3][4]
Zastosowanie
ChemBeads to szklane kulki powlekane substancjami chemicznymi. ChemBeads oferują lepszą płynność i jednorodność chemiczną, idealną do zautomatyzowanego dozowania substancji stałych i eksperymentów o wysokiej przepustowości. Metoda tworzenia ChemBeads nie wykorzystuje innych substancji chemicznych ani środków powierzchniowo czynnych, umożliwiając użytkownikowi dokładne dozowanie submiligramowych ilości substancji chemicznych.
Do ogólnych zastosowań produkt jest również dostępny w postaci sproszkowanej 903027.
Cechy i korzyści
ChemBeads to szklane kulki powlekane substancjami chemicznymi. ChemBeads oferują lepszą płynność i jednorodność chemiczną, idealną do zautomatyzowanego dozowania substancji stałych i eksperymentów o wysokiej przepustowości. Metoda tworzenia ChemBeads nie wykorzystuje żadnych innych substancji chemicznych ani środków powierzchniowo czynnych, co pozwala użytkownikowi na dokładne dozowanie submiligramowych ilości substancji chemicznych.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)