Kluczowe dokumenty
937088
APhos Pd G4 ChemBeads
Synonim(y):
(Methanesulfonato-κO)[2′-(methylamino)-2-biphenylyl]palladium - 4-[bis(2-methyl-2-propanyl)phosphino]-N,N-dimethylaniline, APhos-Pd-G4
About This Item
Polecane produkty
Formularz
solid
Poziom jakości
skład
, ~5 wt. % (loading of catalyst)
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
ciąg SMILES
CC(C)(C)P(c1ccc(cc1)N(C)C)C(C)(C)C.CNc1ccccc1c2ccccc2[Pd]OS(=O)(=O)C
InChI
InChI:1S/C16H28NP.C13H12N.CH4O3S.Pd/c1-15(2,3)18(16(4,5)6)14-11-9-13(10-12-14)17(7)8;1-14-13-10-6-5-9-12(13)11-7-3-2-4-8-11;1-5(2,3)4;/h9-12H,1-8H3;2-7,9-10,14H,1H3;1H3,(H,2,3,4);/q;;;+1/p-1
Klucz InChI
MRNQTASJGPDBBI-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
For larger scale uses, product also available in powdered form (900608)
Inne uwagi
Versatile Methods to Dispense Sub-Milligram Quantities of Solids using Chemical Coated Beads for High-Throughput Experimentation
ChemBead Enabled High-Throughput Cross-Electrophile Coupling Reveals a New Complementary Ligand
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)