936987
DTBPF Pd G3 ChemBeads
Synonim(y):
1,1′-Bis(di-tert-butylphosphino)ferrocene Pd G3
About This Item
Postać
solid
Poziom jakości
skład
, 4-6 wt. % (loading of catalyst)
przydatność reakcji
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
mp
87-150 °C ((decomposition))
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
CC(P(c1cccc1)C(C)(C)C)(C)C.CC(P(c2cccc2)C(C)(C)C)(C)C.NC3=C(C4=CC=CC=C4[Pd]OS(C)(=O)=O)C=CC=C3.[Fe]
InChI
1S/2C13H22P.C12H10N.CH4O3S.Fe.Pd/c2*1-12(2,3)14(13(4,5)6)11-9-7-8-10-11;13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;1-5(2,3)4;;/h2*7-10H,1-6H3;1-6,8-9H,13H2;1H3,(H,2,3,4);;/q;;;;;+1/p-1
Klucz InChI
AGXLTHQKOWPGBX-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Inne uwagi
Versatile Methods to Dispense Sub-Milligram Quantities of Solids using Chemical Coated Beads for High-Throughput Experimentation
ChemBead Enabled High-Throughput Cross-Electrophile Coupling Reveals a New Complementary Ligand
produkt powiązany
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)