Merck
936944
Sigma-Aldrich
RuPhos Pd G4 ChemBeads
Synonim(y):
[dicykloheksylo(2′,6′-diizopropoksy-2-bifenylo)fosfina-κP](metanosulfonian-κO)[2′-(metyloamino-κN)-2-bifenylo-κC2]pallad
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C44H58NO5PPdS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
850.39
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.22
Formularz
solid
Poziom jakości
skład
, ~5 wt. % (loading of catalyst)
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
ciąg SMILES
CC(OC1=CC=CC(OC(C)C)=C1C2=C([P+](C3CCCCC3)([Pd-2]4(OS(C)(=O)=O)C(C=CC=C5)=C5C6=C([NH+]4C)C=CC=C6)C7CCCCC7)C=CC=C2)C
InChI
InChI:1S/C30H43O2P.C13H12N.CH4O3S.Pd/c1-22(2)31-27-19-13-20-28(32-23(3)4)30(27)26-18-11-12-21-29(26)33(24-14-7-5-8-15-24)25-16-9-6-10-17-25;1-14-13-10-6-5-9-12(13)11-7-3-2-4-8-11;1-5(2,3)4;/h11-13,18-25H,5-10,14-17H2,1-4H3;2-7,9-10,14H,1H3;1H3,(H,2,3,4);/q;;;+1/p-1
Klucz InChI
FDRWYHUTZOCVSQ-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
RuPhos Pd G4 jest silnym ligandem do klasycznych reakcji sprzęgania krzyżowego w połączeniu z Buchwald Palladacyklem czwartej generacji. Stabilny, rozpuszczalny w większości rozpuszczalników organicznych.
Zastosowanie
ChemBeads to szklane kulki pokryte powłoką chemiczną. ChemBeads oferują lepszą płynność i jednorodność chemiczną, idealną do zautomatyzowanego dozowania substancji stałych i eksperymentów o wysokiej przepustowości. Metoda tworzenia ChemBeads nie wykorzystuje innych substancji chemicznych ani środków powierzchniowo czynnych, umożliwiając użytkownikowi dokładne dozowanie submiligramowych ilości substancji chemicznych.
W przypadku zastosowań na większą skalę, produkt dostępny jest również w postaci sproszkowanej (804290).
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)