Merck
936952
Sigma-Aldrich
BrettPhos Pd G4 ChemBeads
Synonim(y):
(SP-4-3)-[dicykloheksylo[3,6-dimetoksy-2′,4′,6′-tris(1-metyloetylo)[1,1′-bifenylo]-2-ylo]fosfina-κP](metanosulfoniano-κO)[2′-(metyloamino-κN)[1,1′-bifenylo]-2-ylo-κC]
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C49H68NO5PPdS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
920.53
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.22
Formularz
solid
Poziom jakości
skład
, ~5 wt. % (loading of catalyst)
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
ciąg SMILES
CC(C)C1=CC(C(C)C)=CC(C(C)C)=C1C2=C(P(C3CCCCC3)C4CCCCC4)C(OC)=CC=C2OC.CNC5=C(C6=C([Pd]OS(C)(=O)=O)C=CC=C6)C=CC=C5
InChI
1S/C35H53O2P.C13H12N.CH4O3S.Pd/c1-23(2)26-21-29(24(3)4)33(30(22-26)25(5)6)34-31(36-7)19-20-32(37-8)35(34)38(27-15-11-9-12-16-27)28-17-13-10-14-18-28;1-14-13-10-6-5-9-12(13)11-7-3-2-4-8-11;1-5(2,3)4;/h19-25,27-28H,9-18H2,1-8H3;2-7,9-10,14H,1H3;1H3,(H,2,3,4);/q;;;+1/p-1
Klucz InChI
YVIWYUQZBYFFLZ-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
BrettPhos Pd G4 jest N-podstawionym prekatalizatorem metanosulfonianu 2-aminobifenylopalladu. Jest to prekatalizator Buchwalda czwartej generacji (G4), który jest podobny do prekatalizatorów trzeciej generacji (G3), z wyjątkiem tego, że grupa aminowa na szkielecie bifenylu jest metylowana. Modyfikacja ta pomaga uniknąć ograniczeń związanych ze stosowaniem prekatalizatorów trzeciej generacji. Jest odporny na powietrze, wilgoć i wysoką temperaturę oraz wykazuje dobrą rozpuszczalność w popularnych rozpuszczalnikach organicznych. BrettPhos Pd G4 jest bardzo przydatny w reakcjach sprzęgania krzyżowego. Niektóre z jego doskonałych cech obejmują niższe obciążenia katalizatora, krótszy czas reakcji, wydajne tworzenie aktywnych form katalitycznych i dokładną kontrolę stosunku ligandu do palladu.
Zastosowanie
ChemBeads to szklane kulki pokryte powłoką chemiczną. ChemBeads oferują lepszą płynność i jednorodność chemiczną, idealną do zautomatyzowanego dozowania substancji stałych i eksperymentów o wysokiej przepustowości. Metoda tworzenia ChemBeads nie wykorzystuje innych substancji chemicznych ani środków powierzchniowo czynnych, umożliwiając użytkownikowi dokładne dozowanie submiligramowych ilości substancji chemicznych.
W przypadku zastosowań na większą skalę produkt jest również dostępny w postaci sproszkowanej 804355.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)