Merck
93101
Supelco
Cyromazine-(cyclopropyl-2,2,3,3-d4)
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
N-(Cyclopropyl-2,2,3,3-d4)-1,3,5-triazin-2,4,6-triamine, Cyromazin-d4, Cyromazine-d4
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6D4H6N6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
Próba
≥98.0% (HPLC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
Zastosowanie
environmental
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
N(C2C(C2([2H])[2H])([2H])[2H])c1nc(nc(n1)N)N
InChI
1S/C6H10N6/c7-4-10-5(8)12-6(11-4)9-3-1-2-3/h3H,1-2H2,(H5,7,8,9,10,11,12)/i1D2,2D2
Klucz InChI
LVQDKIWDGQRHTE-LNLMKGTHSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cyromazyna-(cyklopropylo-2,2,3,3-d4) jest znakowanym izotopowo analogiem triazynowego insektycydu cyromazyny, w którym protony cyklopropylu są zastąpione deuterem.
Zastosowanie
Cyromazyna-(cyklopropylo-2,2,3,3-d4) może być stosowana jako deuterowany wzorzec wewnętrzny do ilościowego oznaczania analitu w próbkach wód powierzchniowych, żywności pochodzenia roślinnego, oraz owoców i warzyw technikami chromatograficznymi.
Związki znakowane izotopami są coraz częściej stosowane w spektrometrii mas z rozcieńczeniem izotopowym (IDMS) do ilościowej analizy pestycydów. Główną zaletą stosowania tej techniki jest to, że związki znakowane izotopami mają prawie takie same właściwości fizyczne jak ich nieznakowane analogi, a zatem wykazują identyczne zachowanie podczas procesu przygotowania próbki. Pomaga to w przezwyciężeniu problemów związanych z efektami matrycy, które zazwyczaj występują w zwykłej analizie LC-MS/GC-MS, potencjalnie skutkując stronniczymi wynikami. Poprzez dodanie do próbki przed jej przygotowaniem analogu znakowanego izotopem, można określić i skompensować utratę analitu, która prowadzi do efektów matrycy.
Informacje prawne
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Environment
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
212.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
100 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Scout-multiple reaction monitoring: A liquid chromatography tandem mass spectrometry approach for multi-residue pesticide analysis without time scheduling
Salvador A, et al.
Journal of Chromatography A, 461046-461046 (2020)
Determination of cyromazine in pesticide commercial formulations by vibrational spectrometric procedures
Armenta S, et al.
Analytica Chimica Acta, 524(1-2), 257-264 (2004)