Kluczowe dokumenty
915483
Grubbs Catalyst® M209
Umicore
Synonim(y):
(IMes)Ru(PCy3)(2-thienylmethylene)Cl2, CatMETium RF2, Dichlorek trikoheksylofosfiny[1,3-bis(2,4,6-trimetylofenylo)imidazolo-2-ylideno][2-tienylometyleno]rutenu(II)
Formularz
powder
mp
224-226 °C
ciąg SMILES
[Ru+2](=C5N(C=CN5c7c(cc(cc7C)C)C)c6c(cc(cc6C)C)C)=Cc4[s]ccc4.P(C3CCCCC3)(C2CCCCC2)C1CCCCC1.[Cl-].[Cl-]
InChI
1S/C21H24N2.C18H33P.C5H4S.2ClH.Ru/c1-14-9-16(3)20(17(4)10-14)22-7-8-23(13-22)21-18(5)11-15(2)12-19(21)6;1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-5-3-2-4-6-5;;;/h7-12H,1-6H3;16-18H,1-15H2;1-4H;2*1H;/q;;;;;+2/p-2
Klucz InChI
MRIHTAFCWLKGPP-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
Dowiedz się więcej o naszych katalizatorach metatezy.
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Licencja na produkt: Niniejszy produkt, jego wytwarzanie lub stosowanie jest przedmiotem jednego lub większej liczby wydanych lub oczekujących na wydanie patentów amerykańskich (i ich zagranicznych odpowiedników) będących własnością lub kontrolowanych przez Umicore PMC. Zakup tego produktu od Umicore PMC za pośrednictwem Sigma-Aldrich, jej podmiotów stowarzyszonych lub ich autoryzowanych dystrybutorów przenosi na nabywcę ograniczoną, jednorazową, niewyłączną, nieprzenoszalną, niezbywalną licencję. Korzystanie przez nabywcę z tego produktu może naruszać patenty będące własnością osób trzecich lub przez nie kontrolowane. Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie, że korzystanie przez niego z produktu nie narusza praw patentowych osób trzecich ani nie wykracza poza zakres licencji udzielonej w niniejszym dokumencie.
Dodatkowe informacje są dostępne pod adresem www.pmc.umicore.com.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)