Key Documents
751626
Poly(ethylene glycol) methyl ether (4-cyano-4-pentanoate dodecyl trithiocarbonate)
average Mn 5,400
Synonim(y):
Dodecyl-trithiocarbonate-cyano PEG, PEG-RAFT, Poly(ethylene glycol)methyl ether 4-cyano-4-[(dodecylsulfanylthiocarbonyl)sulfanyl]pentanoate
About This Item
Polecane produkty
Postać
solid
Poziom jakości
masa cząsteczkowa
average Mn 5,400
temp. przejścia
Tm 55-60 °C
PDI
≤1.1
Ω-koniec
4-cyano-4-pentanoate dodecyl trithiocarbonate
α-koniec
methoxy
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Polimeryzacja z odwracalną addycją i fragmentacją łańcucha (RAFT) szybko wysuwa się na pierwszy plan w konstrukcji nośników leków i genów.
Reversible addition–fragmentation chain transfer (RAFT) polymerization is rapidly moving to the forefront in construction of drug and gene delivery vehicles.
Over the past two decades, the rapid advance of controlled living polymerization (CLP) techniques.
The modification of biomacromolecules, such as peptides and proteins, through the attachment of synthetic polymers has led to a new family of highly advanced biomaterials with enhanced properties.
Protokoły
We presents an article featuring procedures that describe polymerization of methyl methacrylate and vinyl acetate homopolymers and a block copolymer as performed by researchers at CSIRO.
Sigma-Aldrich presents an article about RAFT, or Reversible Addition/Fragmentation Chain Transfer, which is a form of living radical polymerization.