Key Documents
LS101-DIE
Sigma-Aldrich
Serpentine Electrode Chip
LS101
About This Item
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NB.61
opis
die layer thickness 300 nm SiO2
die layer thickness 36 nm boron nitride
electrode layer thickness 60 nm gold
Właściwości
electrode large serpentine
BN/SiO2 coating
producent / nazwa handlowa
LS101
die L × W × thickness
20 mm × 10 mm × 525 μm, silicon
rozmiar elektrody
10 nm , chrome
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)