Kluczowe dokumenty
05-1531
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciwko białku wiążącemu TATA-box, klon SL30-3-563
clone SL30-3-563, from mouse
Synonim(y):
Białko wiążące ramkę TATA, podjednostka czynnika inicjacji transkrypcji TFIID TBP, czynnik wiążący TATA, białko wiążące sekwencję TATA, domena N-końcowa białka wiążącego ramkę TATA, czynnik ramki TATA
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
SL30-3-563, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
metody
ChIP: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TBP(6908)
Opis ogólny
Białko wiążące TATA-box (TBP) jest krytycznym, eukariotycznym czynnikiem transkrypcyjnym. TBP jest częścią eukariotycznego kompleksu transkrypcyjnego polimerazy RNA II i jest wymagane do inicjacji transkrypcji polimeraz RNA. TBP jest uważany za czynnik ograniczający dla niektórych promotorów RNA. Ekspresja jest wszechobecna, jednak najwyższą ekspresję zaobserwowano w jądrach i jajnikach. Mutacje w TBP skutkują ataksją rdzeniowo-móżdżkową typu 17 (SCA17), zaburzeniem móżdżku sklasyfikowanym jako autosomalna dominująca ataksja móżdżkowa i charakteryzującym się atrofią obszarów móżdżku i mózgu, objawami pozapiramidowymi i demencją.
Specyficzność
To przeciwciało rozpoznaje białko wiążące TATA-box na N-końcu.
Immunogen
Epitop: N-terminus
Rekombinowane białko znakowane GST odpowiadające ludzkiemu białku wiążącemu TATA-box na N-końcu.
Zastosowanie
Analiza immunoprecypitacji chromatyny: Poprzednia partia została użyta przez niezależne laboratorium w komórkach U2OS. (Denisso, S., et al. (2007). The EMBO Journal. 26:944-954.)
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Czynniki transkrypcyjne
Użyj przeciwciała przeciw białku wiążącemu TATA-box, klon SL30-3-563 (mysie przeciwciało monoklonalne) zwalidowanego w WB w celu wykrycia białka wiążącego TATA-box, znanego również jako białko wiążące TATA-box, podjednostka TFIID TBP czynnika inicjacji transkrypcji.
Jakość
Evaluated by Western Blot in HeLa cell lysate.
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected TATA-box-binding protein on 10 µg of HeLa cell lysate.
Opis wartości docelowych
Zaobserwowano ~38 kDa.
Postać fizyczna
Białko G
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG1κ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Komentarz do analizy
Kontrola
Lizat komórek HeLa
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Alexandra Wille et al.
Behavioural brain research, 311, 141-146 (2016-05-22)
Enhanced anxiety is a salient feature of a number of psychiatric disorders including anxiety disorders, trauma-related disorders and depression. Although aberrant expression of various genes has been detected in patients suffering from persistent high anxiety as well as in high