90875
Micro particles based on polymethacrylate
analytical standard, size: 1 μm
Synonim(y):
PMMA microbeads, 2-Propenoic acid,2-methyl homopolymer, 2-methyl-2-propenoic acid homopolymer, Microparticles based on PMAA, Microparticles based on poly(methacrylic acid), Polymethacrylate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Postać
particles
suspension
stężenie
10% (solids)
wielkość cząstki
1 μm std dev <0.2 μm, coeff var <3%
Zastosowanie
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Zastosowanie
Also used for optical detection of micron-sized particles in water quality monitoring systems.
Cechy i korzyści
- suitable for routine instrument calibration checks, testing and corrections
- available in 5 mL pack size as a neat sample
Komentarz do analizy
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?