81494
Micro particle size standard based on polystyrene monodisperse
analytical standard, size: 4.0 μm
Synonim(y):
Monodisperse polystyrene latex particles (4 μm), monodisperse polystyrene microbeads (4 μm), monodisperse polystyrene microspheres (4 μm), Size standards
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Postać
aqueous suspension
particles
sieciowanie krzyżowe
0 % cross-linked
stężenie
2% (solids)
wielkość cząstki
4.0 μm std dev <0.1 μm, coeff var <2%
Zastosowanie
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- suitable for routine instrument calibration checks and corrections
- available in 5 mL & 10 mL pack sizes as neat samples
Komentarz do analizy
- Transmission electron microscopy (TEM)
- Scanning electron microscope
- Light microscopy
- Coulter™ counter with MDF-system
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
410.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
210 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)