Merck
88561
Sigma-Aldrich
2,2′-Thiodiethanol
purum, ≥95.0% (GC)
Synonim(y):
2,2′-Thiobis(ethanol), Bis(2-hydroxyethyl) sulfide, Thiodiethylene glycol, Thiodiglycol
About This Item
Wzór liniowy:
S(CH2CH2OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
122.19
Beilstein:
1236325
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości
purum
Poziom jakości
Próba
≥95.0% (GC)
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.521
n20/D 1.5215 (lit.)
bp
164-166 °C/20 mmHg (lit.)
mp
−16 °C (lit.)
gęstość
1.221 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
thioether
ciąg SMILES
OCCSCCO
InChI
1S/C4H10O2S/c5-1-3-7-4-2-6/h5-6H,1-4H2
Klucz InChI
YODZTKMDCQEPHD-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2,2′-Tiodietanol jest stosowany do wytwarzania szerokiej gamy kompleksów złota, które obejmują katalizatory oparte na Au(I), takie jak chloro(trifenylofosfino)złoto(I) [Au(PPh3)Cl], chloro(dimetylosiarczek)złoto(I) [Au(SMe2)Cl] i chloro[1,3-bis(2,6-diizopropylofenylo)imidazolo-2-ylideno]złoto(I) [IPrAuCl]. Może być również stosowany do budowy struktur kaliksarenowych.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Gold (I)?Catalyzed Intermolecular Cyclopropanation of Enynes with Alkenes: Trapping of Two Different Gold Carbenes.
Lopez S, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 118(36), 6175-6178 (2006)
Networking of calixcrowns: From heteronuclear endo/exocyclic coordination polymers to a photoluminescence switch.
Lee J Y, et al.
Journal of the American Chemical Society, 130(42), 13838-13839 (2008)
A general synthesis for gold (I) complexes.
Al?Sa'Ady A K, et al.
Inorg. Synth., 23, 191-194 (1985)
Binding and extraction of alkali and alkaline earth metals by nano-baskets of calix [4] arene-1, 2-crown-3.
Mokhtari B and Pourabdollah K
Journal of Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry, 73(1-4), 269-277 (2012)
Stereo-and regioselective gold-catalyzed hydroamination of internal alkynes with dialkylamines.
Hesp K D, et al.
Journal of the American Chemical Society, 132(51), 18026-18029 (2010)