86959
Clara-Diastase
mixture of enzymes, powder, ≥35 U/mg
Synonim(y):
Clarase 300
Poziom jakości
Postać
powder
aktywność właściwa
≥35 U/mg
warunki przechowywania
under inert gas
kolor
beige
rozpuszczalność
soluble
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Clara-Diastase is a mixture of α-amylase, cellulase, invertase, peptidase, phosphatase, and sulfatase. It is useful in efficient enzymatic hydrolysis.
Definicja jednostki
1 U corresponds to the amount of enzyme which liberates 1 μmol maltose per minute at pH 6.0 and 25 °C (starch according to Zulkowsky, Cat. No. 85642, as substrate)
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?