Merck
857408
Sigma-Aldrich
Acid Fuchsin calcium salt
certified by the Biological Stain Commission, certified by the BSC, Dye content ≥60 %
Synonim(y):
Acid Magenta, Acid Rubin, Fuchsin S, SS, SS, ST, or SIII, Rubin S
About This Item
Wzór liniowy:
C20H17N3O9S3Ca
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
579.64
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.47
klasa czystości
certified by the Biological Stain Commission
Poziom jakości
agency
certified by the BSC
Formularz
powder or crystals
skład
Dye content, ≥60%
metody
microbe id | staining: suitable
λmaks.
545 nm
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
[Ca++].Cc1cc(cc(c1N)S([O-])(=O)=O)\C(c2ccc(N)c(c2)S([O-])(=O)=O)=C3\C=CC(=N)C(=C3)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C20H19N3O9S3.Ca/c1-10-6-13(9-18(20(10)23)35(30,31)32)19(11-2-4-14(21)16(7-11)33(24,25)26)12-3-5-15(22)17(8-12)34(27,28)29;/h2-9,21H,22-23H2,1H3,(H,24,25,26)(H,27,28,29)(H,30,31,32);/q;+2/p-2/b19-11-,21-14?;
Klucz InChI
SVIISRNRODSEHG-SZRYGYPJSA-L
Opis ogólny
Kwaśna fuksyna (C.I. 42685) to sulfonowany triaminotrifenylometan. Znana jest również jako kwaśna magenta. Przy pH 12-14 kwaśna fuksyna zmienia kolor z czerwonego na bezbarwny.
Zastosowanie
Kwaśna fuksyna jest stosowana jako barwnik biologiczny w preparatach, w tym w histopatologicznym polichromie Pianese, trójkwasowej procedurze Ehrlicha-Biondiego do rozmazów krwi i plamie Altmanna do mitochondriów. Inne zastosowania kwaśnej fuksyny w biologii i medycynie obejmują fluorescencyjne barwienie ukrytych odcisków palców, śledzenie przepływu wody w roślinach i dodawanie do pożywki agarowej dla drożdży.
Przydatność
Certified for use in Van Gieson connective tissue stain.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Analysis and testing of biological stains--the Biological Stain Commission Procedures.
D P Penney et al.
Biotechnic & histochemistry : official publication of the Biological Stain Commission, 77(5-6), 237-275 (2003-02-05)