Kluczowe dokumenty
415049
Aniline Blue diammonium salt
certified by the Biological Stain Commission
Synonim(y):
Ink Blue R; 4-[4-[[4-(4-aminooxysulfonylanilino)phenyl]-[4-(4-aminooxysulfonylphenyl)iminocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]methyl]anilino]benzenesulfonic acid
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified by the Biological Stain Commission
Poziom jakości
Formularz
powder, crystals or granules
skład
Dye content, 65%
kolor
brown to very dark brown, and Red to Very Dark Red and Red-Brown and Very Dark Red-Brown
ε (współczynnik ekstynkcji)
15000 at 595-605 nm in water at 0.01 g/L
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
[S](=O)(=O)(ON)c1ccc(cc1)Nc2ccc(cc2)C(=C5C=CC(=Nc6ccc(cc6)[S](=O)(=O)ON)C=C5)c3ccc(cc3)Nc4ccc(cc4)[S](=O)(=O)O
InChI
1S/C37H31N5O9S3/c38-50-53(46,47)35-21-15-32(16-22-35)41-29-9-3-26(4-10-29)37(25-1-7-28(8-2-25)40-31-13-19-34(20-14-31)52(43,44)45)27-5-11-30(12-6-27)42-33-17-23-36(24-18-33)54(48,49)51-39/h1-24,40-41H,38-39H2,(H,43,44,45)
Klucz InChI
CSYADFXDZYPANK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Przydatność
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?