Kluczowe dokumenty
84086
Sabouraud 2% Glucose Agar
suitable for microbiology
Synonim(y):
Dermasel Agar
About This Item
Polecane produkty
sterylność
non-sterile
Poziom jakości
Formularz
powder
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
skład
agar, 17 g/L
D(+)-glucose, 20 g/L
special peptone, 10 g/L
pH końcowe
5.6±0.2 (25 °C)
Zastosowanie
cleaning products
clinical testing
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
microbiology
przydatność
selective for Aspergillus spp.
selective for Candida spp.
selective for Penicillium spp.
selective for Pichia spp.
selective for Saccharomyces spp.
selective for Zygosaccharomyces spp.
selective for molds (General Media)
selective for yeasts (General Media)
Zastosowanie
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Yeast is one of the most important microorganisms known and utilised by mankind. Ancient Middle Eastern civilisations used the organism to bake bread and to produce mead, beer and wine.