Key Documents
82100
Propylamine
purum, ≥99.0% (GC)
Synonim(y):
1-Aminopropane
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
2 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
4.79 psi ( 20 °C)
klasa czystości
purum
Próba
≥99.0% (GC)
Postać
liquid
temp. samozapłonu
604 °F
granice wybuchowości
10.4 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.388 (lit.)
n20/D 1.388
tw
48 °C (lit.)
mp
−83 °C (lit.)
gęstość
0.719 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
CCCN
InChI
1S/C3H9N/c1-2-3-4/h2-4H2,1H3
Klucz InChI
WGYKZJWCGVVSQN-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
<-31.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
< -35 °C
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
Separation of Propylamine; Butylamine; Pentylamine; Hexylamine; Heptylamine; Octylamine; Nonylamine; Decylamine