Merck
77869
Supelco
(S)-(−)-α-Methylbenzylamine
for chiral derivatization, LiChropur, ≥99.0%
Synonim(y):
(S)-(−)-1-Phenylethylamine
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH(CH3)NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
121.18
Beilstein:
2204907
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12000000
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości
for chiral derivatization
Poziom jakości
ciśnienie pary
0.5 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
≥99.0%
Formularz
liquid
aktywność optyczna
[α]20/D −30±1°, c = 10% in ethanol
czystość optyczna
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (GC)
jakość
LiChropur
metody
HPLC: suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.526 (lit.)
n20/D 1.528
bp
187 °C (lit.)
gęstość
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[C@H](N)c1ccccc1
InChI
1S/C8H11N/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,9H2,1H3/t7-/m0/s1
Klucz InChI
RQEUFEKYXDPUSK-ZETCQYMHSA-N
Opis ogólny
(S)-(-)-α-metylobenzyloamina jest chiralnym środkiem derywatyzującym, który jest stosowany do derywatyzacji enancjomerów do diastereoizomerów.
Zastosowanie
(S)-(-)-α-metylobenzyloamina może być stosowana jako chiralny odczynnik derywatyzujący do oznaczania acetylo-D-karnityny(D-AC) w acetylo-L-karnitynie(L-AC) przy użyciu metody enancjoseparacji wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC).
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
158.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
70 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 3
1 of 3
Tyramine analytical standard
Supelco
80345
Tyramine
Cadaverine analytical standard
Supelco
52063
Cadaverine
Spermine analytical standard
Supelco
55513
Spermine
Alejandra León et al.
Journal of natural products, 75(5), 859-864 (2012-05-12)
The enantiomeric lactams (-)-8, (+)-8, (+)-9, and (-)-9 were formed by the reaction of the dimeric phthalide rac-tokinolide B (rac-3) with (R)-(+)-α-methylbenzylamine and (S)-(-)-α-methylbenzylamine. The absolute configurations of compounds 8 and 9 were assigned by experimental and theoretically calculated electronic
Paul E Harrington et al.
Current medicinal chemistry, 14(28), 3027-3034 (2008-01-29)
The calcium sensing receptor (CaR) is a G protein-coupled receptor (GPCR) that plays a fundamental role in serum calcium homeostasis. The CaR is expressed on the chief cells of the parathyroid gland and is responsible for controlling the secretion of
Antoine Fadel et al.
The Journal of organic chemistry, 72(5), 1780-1784 (2007-01-30)
Enantiomerically pure (R)-(+)-pipecolic acid was synthesized in four steps and 42% overall yield starting from dihydropyran and (R)-alpha-methylbenzylamine. A general short strategy is also described for preparing (S)-proline (47.5% overall yield) and derivatives.
Carlos Fernandes et al.
The Journal of organic chemistry, 74(8), 3217-3220 (2009-03-17)
A short, convenient, gram scale protocol has been established to allow facile access to all four stereoisomers of 2-aminocyclobutanecarboxylic acid, each in enantiomerically pure form (ee >99%). Starting from the readily available cis racemate, the procedure combines efficient alpha-phenylethylamine derivative
Abraham R Martin et al.
Applied microbiology and biotechnology, 76(4), 843-851 (2007-06-22)
Enzyme immobilization often improves process economics, but changes in kinetic properties may also occur. The immobilization of a recombinant thermostable (S)-aminotransferase was made by entrapment on calcium alginate-3% (w/v)-and tested with (S)-(-)-(alpha)-methylbenzylamine for acetophenone production. The best immobilization results were