Kluczowe dokumenty
691593
Iron phosphide, Fe3P
99.5% trace metals basis
About This Item
Wzór liniowy:
Fe3P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.51
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99.5% trace metals basis
Formularz
powder
wielkość cząstki
−200 mesh
ciąg SMILES
P12[Fe]3[Fe]1[Fe]23
InChI
1S/3Fe.P
Klucz InChI
KFSKMQQNHSLZRJ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)