Merck
77396
Millipore
Total Coliform ID Membrane
pink colored, sterile, diameter 70 mm, suitable for microbiology
Synonim(y):
Membrana wskaźnikowa, membrany ID
About This Item
Kod UNSPSC:
41171621
NACRES:
NA.85
membrane size
70 mm
sterylność
sterile
Formularz
disc
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
warunki przechowywania
protect from light
metody
microbe id | specific enzyme detection: suitable
Zastosowanie
agriculture
environmental
food and beverages
microbiology
temp. przechowywania
2-8°C
przydatność
Escherichia coli
coliforms
Opis ogólny
Total Coliform ID Membrane to membrana przenosząca podłoże, stosowana do szybkiego i jakościowego wykrywania bakterii z grupy coli w próbkach żywności i próbkach środowiskowych. Krążki są umieszczane na powierzchni agaru po inkubacji i obserwowane pod kątem charakterystycznych reakcji barwnych. Membrany zawierają substraty chromogenne, które służą jako podstawa do różnicowania drobnoustrojów na podstawie koloru. Organizmy docelowe posiadają systemy enzymatyczne, które metabolizują substraty w membranie, prowadząc do zmiany koloru. Kolory można wizualnie wykryć na membranie. Zasada opiera się na specyficznej reakcji enzymatycznej substratu, w której organizmy z grupy coli tworzą niebieskie, czerwone i różowe kolonie.
Zastosowanie
Membrany Total Coliform ID są membranami przenoszącymi substraty, stosowanymi do szybkiego i jakościowego wykrywania bakterii z grupy coli w próbkach żywności i próbkach środowiskowych. Znajdują one zastosowanie w różnych sektorach, takich jak przemysł spożywczy i mleczarski, przemysł wodny, laboratoryjne testy farmaceutyczne, przemysł kosmetyczny, testy środowiskowe i sanitarne, diagnostyka kliniczna itp.
Komentarz do analizy
Escherichia coli (25922) - ciemnoniebieskiKlebsiella pneumoniae (13883) - jasnoróżowyEnterobacter cloacae (23355) - łososiowy do czerwonegoCitrobacter freundii (8090) - łososiowy do czerwonego
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)