1.32357
MC-Media Pad®
for coliforms, for Escherichia coli
Synonim(y):
E. coli and coliform test
About This Item
Polecane produkty
agency
AOAC® PTM
MicroVal
linia produktu
MC-Media Pad®
Postać
solid
Właściwości
ready-to-use
producent / nazwa handlowa
MC-Media Pad®
warunki przechowywania
(Store upright)
pH
7.4 ( in H2O)
Zastosowanie
food and beverages
personnel monitoring
surface monitoring
water monitoring
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-25°C
przydatność
Escherichia coli
enterovirulent E. coli (EEC) spp.
coliforms
molds
yeasts
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Save space in fridge and incubator
- Go green & gain: reduce environmental impact
- Improve the inventory management with a shelf-life of up to 18 months
- Comply with regulations
- No spreading device required
- Simplified workflow
Komentarz do analizy
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Produkty
This article will focus on results obtained for MC-Media Pad RAC, MC-Media Pad Coliform, MC-Media Pad E. coli & Coliform & MC-Media Pad Yeast & Mold.
Aktualne informacje na temat norm ISO w mikrobiologii żywności przedstawione przez eksperta Barbarę Gerten z Merck KGaA.
Protokoły
Comparison of MC-Media Pad® with different convenience solution products for indicator organism testing