Kluczowe dokumenty
74884
Sodium 1-octanesulfonate monohydrate
≥99.0% (T)
Synonim(y):
1-Octanesulfonic acid sodium salt monohydrate
About This Item
Polecane produkty
opis
anionic
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (T)
Formularz
sheet
masa cząsteczkowa
234.29 g/mol
metody
ion pair chromatography: suitable
mp
≥300 °C (lit.)
ciąg SMILES
O.[Na+].CCCCCCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H18O3S.Na.H2O/c1-2-3-4-5-6-7-8-12(9,10)11;;/h2-8H2,1H3,(H,9,10,11);;1H2/q;+1;/p-1
Klucz InChI
MBURIAHQXJQKRE-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Zastosowanie
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)