1.18307
Sól sodowa kwasu oktano-1-sulfonowego
for ion pair chromatography LiChropur™
Synonim(y):
Octane-1-sulfonic acid sodium salt
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥99% (acidimetric)
Formularz
solid
metody
ion pair chromatography: suitable
strata
≤2 loss on drying, 120°C; 4h; vacuum
przepuszczalność
200 nm, ≥70%
220 nm, ≥90%
250 nm, ≥98%
(0.005 M; 1 cm in H2O)
pH
5.5-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
>300 °C
gęstość nasypowa
345 kg/m3
przydatność
passes test for identity (IR)
temp. przechowywania
15-25°C
ciąg SMILES
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])CCCCCCCC
InChI
1S/C8H18O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-12(9,10)11;/h2-8H2,1H3,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
Klucz InChI
HRQDCDQDOPSGBR-UHFFFAOYSA-M
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2