Kluczowe dokumenty
8.41036
Sigma-Aldrich
Decane-1-sulfonic acid sodium salt
for synthesis
Synonim(y):
Decane-1-sulfonic acid sodium salt, Sodium 1-decanesulphonate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H21NaO3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
244.33
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352107
Numer indeksu EC:
236-525-9
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Formularz
powder
mp
>300 °C
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])CCCCCCCCCC
InChI
1S/C10H22O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-14(11,12)13;/h2-10H2,1H3,(H,11,12,13);/q;+1/p-1
Klucz InChI
AIMUHNZKNFEZSN-UHFFFAOYSA-M
Komentarz do analizy
Assay (acidimetric after ion exchange): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3